Print…
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.25M em acetonitrila, BioSyn™ reagente ativador, para síntese de DNA/RNA, Burdick & Jackson™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: 5-Ethyltio-1H-Tetrazole
BR721-2.5L BR721-4X2.5L
HONCBR721-2.5LEA 0 EUR
HONCBR721-2.5L HONCBR721-4X2.5L
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.25M em acetonitrila, BioSyn™ reagente ativador, para síntese de DNA/RNA, Burdick & Jackson™
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Reagents are specifically processed and purified to ensure the high synthesis efficiency
  • Ideal for oligonucleotide synthesis
  • Extremely low water content
  • High purity reagents
  • Low amine specifications
Reagents are passed through 0.1 µm filter prior to packaging to minimize particulate contamination.
Fórmula: C₃H₆N₄S
Peso Molecular: 130.17 g/mol
Ponto de ebulição: 82 °C
Densidade: 0.790 g/cm3
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068733
Número CAS: 89797-68-2
UN: 1648
ADR: 3 II