Print…
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M em acetonitrila, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: 5-Ethyltio-1H-Tetrazole
9481.2500EA 1332.19 EUR
9481.2500 9481.4000GL
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) 0.28-0.32 M em acetonitrila, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Fórmula: C₃H₆N₄S
Peso Molecular: 130.17 g/mol
Número MDL : MFCD00068733
Número CAS: 89797-68-2
Encomendar
Appearance passes test
Molarity (5-Ethylthio-1H-Tetrazole) 0.28 - 0.32
Water (H2O) max. 50 ppm