Print…
Nitronium tetrafluoroborate 0.3->0.5 M em sulfolano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitryl tetrafluoroborate
H34069.AH H34069.AC
H34069.AHEA 409 EUR
H34069.AH H34069.AC
Nitronium tetrafluoroborate 0.3->0.5 M em sulfolano
Nitronium tetrafluoroborate
CAS No.: 13826-86-3 Molecular Formula: BF4NO2 Formula Weight: 132.81 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00011432
Fórmula: BF₄NO₂
Peso Molecular: 132.81 g/mol
Ponto de Fusão: 260
Densidade: 1.268
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011432
Número CAS: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3265
ADR: 8 III