Print…
Nitronium tetrafluoroborate 0.5 M em sulfolano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Nitryl tetrafluoroborate
175130250 175132000
ACRO175130250EA 96.6 EUR
ACRO175130250 ACRO175132000
Nitronium tetrafluoroborate 0.5 M em sulfolano
Nitronium tetrafluoroborate
Fórmula: BF₄NO₂
Peso Molecular: 132.81 g/mol
Ponto de Fusão: 260
Densidade: 1.268 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011432
Número CAS: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3265
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Solution
Strength 0.48 to 0.55 M
Melting point 88 to 92 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 60 °C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %