Print…
Dimethylzinc 2 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
364401-500ML 364401-50ML
SIAL364401-500MLEA 4790 EUR
SIAL364401-500ML SIAL364401-50ML
Dimethylzinc 2 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Dimethylzinc
Fórmula: C₂H₆Zn
Número MDL : MFCD00014854
Número CAS: 544-97-8
EINECS: 208-884-1