Print…
Dimethylzinc 1.2 mol/l em tolueno, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
377241000 377248000
377241000.EA 307 EUR
377241000. 377248000.
Dimethylzinc 1.2 mol/l em tolueno, AcroSeal®
Dimethylzinc
Fórmula: C₂H₆Zn
Densidade: 0,93 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014854
Número CAS: 544-97-8
EINECS: 208-884-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Concentration 11.5 to 12.5 wt% (On Zn basis)