Print…
Diethylzinc 15% ∼1.1 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
220809-100G 220809-800G
SIAL220809-100GEA 247 EUR
SIAL220809-100G SIAL220809-800G
Diethylzinc 15% ∼1.1 mol/l em tolueno, Sigma-Aldrich®
Diethylzinc
Fórmula: C₄H₁₀Zn
Número MDL : MFCD00009021
Número CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3