Print…
Diethylzinc 15% (w/w) 1 M em hexano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
205511001 205518000
205511001.EA 74.6 EUR
205511001. 205518000.
Diethylzinc 15% (w/w) 1 M em hexano, AcroSeal®
Diethylzinc
Fórmula: C₄H₁₀Zn
Peso Molecular: 123.51 g/mol
Ponto de Fusão: 39…28 °C
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009021
Número CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN: 3394
ADR: 4.2
Encomendar
Appearance Clear to hazy colorless to yellow to grey-brown Solution
Titration Complexometric 0.85 to 1.00 M