Print…
Diethylzinc 1 mol/l em heptano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
406023-100ML 406023-800ML
SIAL406023-100MLEA 211 EUR
SIAL406023-100ML SIAL406023-800ML
Diethylzinc 1 mol/l em heptano, Sigma-Aldrich®
Diethylzinc
Fórmula: C₄H₁₀Zn
Peso Molecular: 123.51 g/mol
Número MDL : MFCD00009021
Número CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3