Print…
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H51158.AD H51158.AE
H51158.ADEA 198 EUR
H51158.AD H51158.AE
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M em MeTHF (2-metiltetraidrofurano)
Cyclopropylmagnesium bromide
CAS No.: 23719-80-4 Molecular Formula: C3H5BrMg Formula Weight: 145.28 UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00672094
Fórmula: C₃H₅BrMg
Peso Molecular: 145.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672094
Número CAS: 23719-80-4
UN: 3399
ADR: 4.3 II