Print…
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H50236.03 H50236.MD
H50236.03EA 159 EUR
H50236.03 H50236.MD
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 123533-41-5 Molecular Formula: C14H10N2O2 Formula Weight: 238.25 MDL No.: MFCD00269226
Fórmula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269226
Número CAS: 123533-41-5