Print…
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
H35916.03 H35916.06
H35916.03EA 64.8 EUR
H35916.03 H35916.06
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 132…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01833013
Número CAS: 353258-31-8