Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
275778-25G 275778-5G
SIAL275778-25GEA 445 EUR
SIAL275778-25G SIAL275778-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine, Sigma-Aldrich®
Imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₇H₆N₂
Número MDL : MFCD00005553
Número CAS: 274-76-0