Print…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
H35421.MD H35421.03
H35421.MDEA 61.6 EUR
H35421.MD H35421.03
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Fórmula: C₈H₄BrN₃
Ponto de Fusão: 207…209 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659617
Número CAS: 885950-21-0