Print…
Ammonium sulphate-[¹⁵N₂] (10% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
348473-25G 348473-5G
SIAL348473-25GEA 460 EUR
SIAL348473-25G SIAL348473-5G
Ammonium sulphate-[¹⁵N₂] (10% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Ammonium sulphate-[¹⁵N₂]
Fórmula: H₈N₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003392
Número CAS: 43086-58-4