Print…
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: DiPPF, 1,1'-Bis(di-i-propylphosphino)ferrocene
B2710-1G B2710-100MG
TCIAB2710-1GEA 84 EUR
TCIAB2710-1G TCIAB2710-100MG
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene
Fórmula: C₂₂H₂₈FeP₂
Peso Molecular: 410.25 g/mol
Número MDL : MFCD02684559
Número CAS: 97239-80-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a44077775a691904cc8372e4a59bc4a2aab245c6&vid=a44077775a691904cc8372e4a59bc4a2aab245c6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C