Print…
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L19759.04 L19759.ME
L19759.04EA 216 EUR
L19759.04 L19759.ME
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene ≥98%
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Purity: 98% CAS No.: 84680-95-5 Molecular Formula: C26H44FeP2 Formula Weight: 474.43 Melting Point: 73-78° MDL No.: MFCD01630818
Fórmula: C₂₆H₄₄FeP₂
Ponto de Fusão: 73…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01630818
Número CAS: 84680-95-5