Print…
4-Chloro-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H54085.MD H54085.03
H54085.MDEA 107 EUR
H54085.MD H54085.03
4-Chloro-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
4-Chloro-6-quinolineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C15H17BClNO2 Formula Weight: 289.56 MDL No.: MFCD16987803
Fórmula: C₁₅H₁₇BClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16987803
Número CAS: 1201844-73-6