Print…
2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52445.03 H52445.06
H52445.03EA 147 EUR
H52445.03 H52445.06
2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 330804-03-0 Molecular Formula: C7H9BO4S Formula Weight: 200.02 Melting Point: 78-84° MDL No.: MFCD02179472
Fórmula: C₇H₉BO₄S
Ponto de Fusão: 78…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179472
Número CAS: 330804-03-0