Print…
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15980.09 A15980.14 A15980.18 A15980.30
A15980.09EA 65.6 EUR
A15980.09 A15980.14 A15980.18 A15980.30
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 15788-16-6 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 5686
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011555
Número CAS: 15788-16-6