2-Aminoisonicotinamide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Aminopyridine-4-carboxamide, 2-Amino-4-pyridinecarboxamide
L19843.03
L19843.06
L19843.14
L19843.03EA
66.5
EUR
L19843.03
L19843.06
L19843.14
2-Aminoisonicotinamide 95%
2-Aminoisonicotinamide
Purity: 95%
CAS No.: 13538-42-6
Molecular Formula: C6H7N3O
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 252-258° dec.
Beilstein Reference: 115924
Fórmula:
C₆H₇N₃O Ponto de Fusão: 252…258 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03791262 Número CAS: 13538-42-6 |