5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11730.06
A11730.14
A11730.06EA
95
EUR
A11730.06
A11730.14
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 54454-10-3
Molecular Formula: C5H7ClN2
Formula Weight: 130.58
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 153-155°
MDL No.: MFCD00051650
Fórmula:
C₅H₇ClN₂ Ponto de ebulição: 153…155 °C Densidade: 1,137 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051650 Número CAS: 54454-10-3 |