(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H29112.03
H29112.MD
H29112.06
H29112.03EA
239
EUR
H29112.03
H29112.MD
H29112.06
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
CAS No.: 103733-65-9
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Optical Rotation: +163° (c=2 in 1N NaOH)
MDL No.: MFCD00144038
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00144038 Número CAS: 103733-65-9 |