Print…
Borane-tert-butylamine complex ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1264-25G B1264-100G
TCIAB1264-25GEA 99 EUR
TCIAB1264-25G TCIAB1264-100G
Borane-tert-butylamine complex ≥95.0% (por análise titulométrica)
Borane-tert-butylamine complex
Fórmula: C₄H₁₄BN
Número MDL : MFCD00075635
Número CAS: 7337-45-3
EINECS: 230-851-5
UN: 2926
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=242fa3049199247e464e93055d0219ffc6da12ab&vid=242fa3049199247e464e93055d0219ffc6da12ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol almost transparency