Print…
Borane-tert-butylamine complex, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
180211-100G 180211-25G
SIAL180211-100GEA 402 EUR
SIAL180211-100G SIAL180211-25G
Borane-tert-butylamine complex, Sigma-Aldrich®
Borane-tert-butylamine complex
Fórmula: C₄H₁₄BN
Número MDL : MFCD00075635
Número CAS: 7337-45-3
EINECS: 230-851-5