Borane-tert-butylamine complex 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13177.09
L13177.18
L13177.09EA
41.6
EUR
L13177.09
L13177.18
Borane-tert-butylamine complex 97%
Borane-tert-butylamine complex
Purity: 97%
CAS No.: 7337-45-3
Molecular Formula: (CH3)3CNH2.BH3
Formula Weight: 86.98
Melting Point: 96-98°
Beilstein Reference: 4134905
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00075635
Fórmula:
C₄H₁₄BN Ponto de Fusão: 96…98 °C Densidade: 0,870 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075635 Número CAS: 7337-45-3 EINECS: 230-851-5 ADR: 6.1,III |