Print…
Erbium(III) oxalate decahydrate 99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A18420.06 A18420.14 A18420.22
A18420.06EA 24.2 EUR
A18420.06 A18420.14 A18420.22
Erbium(III) oxalate decahydrate 99.9%
Erbium(III) oxalate decahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 30618-31-6 Molecular Formula: C6Er2O12.10H2O Formula Weight: 778.73 (598.58anhy) UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150142
Fórmula: C₆Er₂O₁₂·10H₂O
Peso Molecular: 778.73 g/mol (598.58 anhy)
Densidade: 2.64
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150142
Número CAS: 30618-31-6
EINECS: 212-764-4
ADR: 6.1 III