Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
21122.06
21122.14
21122.22
21122.06EA
37.5
EUR
21122.06
21122.14
21122.22
Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Cerium(III) oxalate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15750-47-7
Molecular Formula: Ce2(C2O4)3.xH2O
Formula Weight: 544.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,2001
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150139
Fórmula:
C₆Ce₂O₁₂·H₂O Ponto de Fusão: Dec. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150139 Número CAS: 15750-47-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2001 |