Print…
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H28942.03 H28942.06
H28942.03EA 30.6 EUR
H28942.03 H28942.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 171364-80-0 Molecular Formula: C14H19BO4 Formula Weight: 262.11 Melting Point: 77-81° MDL No.: MFCD02179438
Fórmula: C₁₄H₁₉BO₄
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179438
Número CAS: 171364-80-0