Print…
Pirocarbonato de Di-terc-butilo ∼30% em THF
Fornecedor: TCI
Perigo
D3879-100ML D3879-500ML
TCIAD3879-100MLEA 45 EUR
TCIAD3879-100ML TCIAD3879-500ML
Pirocarbonato de Di-terc-butilo ∼30% em THF
Pirocarbonato de Di-terc-butilo
Fórmula: C₁₀H₁₈O₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008805
Número CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8191cde168e578e1813a4f16f8b7c5574c52250c&vid=efbadca90798d728c70ca76e3d52abe69ec72da9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%