Print…
Pirocarbonato de Di-terc-butilo ~30% em 1,4-dioxano
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
D3878-100G D3878-500G
TCIAD3878-100GEA 57 EUR
TCIAD3878-100G TCIAD3878-500G
Pirocarbonato de Di-terc-butilo ~30% em 1,4-dioxano
Pirocarbonato de Di-terc-butilo
Fórmula: C₁₀H₁₈O₅
Peso Molecular: 218.25 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Inflamação: 37
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008805
Número CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce40be4a9870ef6702770fb695f1a8da6eaa53ab&vid=f237910bb265427c846f0b3b0c29b8c0b7e84e77&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%