N-Fmoc-L-norleucine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Fmoc-Nle-OH, FMOC-L-Norleucine
B22475.03
B22475.06
B22475.14
B22475.03EA
26.7
EUR
B22475.03
B22475.06
B22475.14
N-Fmoc-L-norleucine ≥98%
N-Fmoc-L-norleucine
Purity: 98%
CAS No.: 77284-32-3
Molecular Formula: C21H23NO4
Formula Weight: 353.42
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 140-142°
MDL No.: MFCD00037537
Fórmula:
C₂₁H₂₃NO₄ Peso Molecular: 353.4 g/mol Ponto de Fusão: 140…142 °C |
Número MDL :
MFCD00037537 Número CAS: 77284-32-3 |