Print…
N-Fmoc-D-norleucine
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Sinônimos: Fmoc-D-Nle-OH
8.52163.0025 8.52163.0005
04-13-1059-25EA 892 EUR
04-13-1059-25 04-13-1059-5
N-Fmoc-D-norleucine
N-Fmoc-D-norleucine
Fórmula: C₂₁H₂₃NO₄
Peso Molecular: 353.4 g/mol
Número MDL : MFCD00155639
Número CAS: 112883-41-7