Print…
Methyl vanillate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1738-25G M1738-5G
TCIAM1738-25GEA 86 EUR
TCIAM1738-25G TCIAM1738-5G
Methyl vanillate ≥98.0% (por GC)
Methyl vanillate
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 287°C
Número MDL : MFCD00008438
Número CAS: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c003d1f0907b8016d392c78824f34ce5dd4d293&vid=9c003d1f0907b8016d392c78824f34ce5dd4d293&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 66.0 deg-C