Print…
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
D2069-10G D2069-25G
TCIAD2069-10GEA 73 EUR
TCIAD2069-10G TCIAD2069-25G
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 80°C
Número MDL : MFCD00144731
Número CAS: 16518-64-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c015b36108642c2c2a9f12b8712e86c24776eb5&vid=0c015b36108642c2c2a9f12b8712e86c24776eb5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %