Print…
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55476.MD H55476.03
H55476.MDEA 134 EUR
H55476.MD H55476.03
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide ≥97%
N-(4-Bromophenyl)benzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 16468-97-6 Molecular Formula: C12H10BrNO2S Formula Weight: 312.18 MDL No.: MFCD00159375
Fórmula: C₁₂H₁₀BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00159375
Número CAS: 16468-97-6