Print…
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
H26017.03 H26017.06
H26017.03EA 78.4 EUR
H26017.03 H26017.06
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 97
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 6966-45-6 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.10 Melting Point: 93-96° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01631927
Fórmula: C₇H₆Cl₂O₂S
Peso Molecular: 225.10 g/mol
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631927
Número CAS: 6966-45-6
ADR: 8 II