Print…
Cloreto de hidrogénio ∼16% 4 mol/l em éter metílico de ciclopentila
Fornecedor: TCI
Perigo
H1277-25ML H1277-500ML
TCIAH1277-25MLEA 19 EUR
TCIAH1277-25ML TCIAH1277-500ML
Cloreto de hidrogénio ∼16% 4 mol/l em éter metílico de ciclopentila
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9a1707ca0345823207ba4754ffd882a2defeeb1&vid=be2371d43f84ca6b083b1ec2b425dd5603f6bfa0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 16.0 to 17.5 w/w%