Print…
Sistemas de purificação de ácidos nucleicos e proteínas, KingFisher™ Flex
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5400610 5400640 5400620 5400630
731-0139EA 60000 EUR
731-0139 736-0684 731-0140 736-0683
Sistemas de purificação de ácidos nucleicos e proteínas, KingFisher™ Flex
Sistemas de purificação de ácidos nucleicos automatizados
Os processadores de partículas magnéticas KingFisher™ são projetados para automatizar o demorado processamento de amostras de ácidos nucleicos, proteínas ou células de praticamente qualquer fonte (sangue, culturas de células, lisados de tecidos, solo, fezes, por exemplo). A família KingFisher™ é composta por instrumentos com diferentes capacidades de rendimento e volume para atender às necessidades individuais de processamento de amostras. Cada sistema consiste em um instrumento, plásticos especialmente projetados e software. Os sistemas KingFisher™ proporcionam purificação de alta qualidade, rápida e reprodutível de DNA, RNA, proteínas e células de para vários tipos de aplicações, incluindo genómica e proteómica, descoberta de medicamentos, medicina forense, descoberta de biomarcadores, controle de qualidade e ensaios veterinários.
  • Purificação de alta velocidade e totalmente automatizada
  • Purificação de qualquer amostra de qualquer fonte
  • Protocolos prontos e personalizados
  • Fácil operação via instrumento ou PC externo
O KingFisher™ Flex oferece processamento automatizado de partículas magnéticas altamente versáteis para purificação de DNA/RNA, proteínas ou células de praticamente qualquer fonte. O sistema é capaz de lidar com uma variedade de volumes de 20 a 5000 μl, dependendo da cabeça magnética, usando um formato de placa de 96 ou 24 poços. Fornecido com protocolos predefinidos, o KingFisher Flex permite a criação de protocolos personalizados para aplicações especiais.