Print…
Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, classe A
Fornecedor: Brand
27702 27704
612-1101EA 9.8 EUR
612-1101 BRAA27704
Pipetas graduadas, BLAUBRAND®, classe A
Pipetas Pipetas Graduadas
AR-Glas®.
  • Calibradas para conter (TC, In)
  • Marcas a inscrições a esmalte azul de elevado contraste
  • Não adequadas para tampões de algodão
  • Incluem um certificado de lote
  • Disponíveis a pedido com certificado individual, certificado individual USP ou certificado de calibração DAkkS
Error limits (tolerance)/subdivision according DIN 12689
Certificações: Limites de erro (tolerância)/subdivisões de acordo com a DIN 12689. Marcação DE-M.