Print…
Pontas com filtro de barreira, baixa retenção, ART™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2069-05-HR 2139-05-HR 2149E-05-HR 2149P-05-HR 2179-05-HR 2069-05-RT 2070-05-HR 2070-05-RT 2139-05-RT 2149P-05-RT 2179-05-RT
732-1166EA 80.4 EUR
732-1166 732-1181 732-1177 732-1175 732-1173 732-2391 732-2393 732-2394 732-2401 732-2403 732-2407
Pontas com filtro de barreira, baixa retenção, ART™
Pontas de pipetas
Essas pontas de barreira estéreis foram projetadas para se adaptarem a praticamente qualquer pipeta e aplicação. A barreira autovedante oferece 100% de proteção contra aerossóis e contaminação por líquidos. Usando tecnologia avançada de baixa retenção, a superfície interna hidrofóbica dessas pontas reduz significativamente a perda de amostra para adesão e maximiza a recuperação da amostra.
  • Isentas de Rnase, Dnase, ATP, microrganismos, endotoxinas, pirogénos e inibidores de PCR
  • Tampa pode ser facilmente realinhada da abertura tradicional para uma tampa articulada para acesso às pontas com apenas uma mão
  • Trinco frontal fecha e bloqueia de forma segura e com proteção do armazenamento
  • O sistema de recarga compacto e empilhável é ecológico, rastreável e fácil de usar
Embalagem: As pontas estão disponíveis em caixas ou racks para recarregar caixas. O sistema de recarga de pontas requer uma caixa vazia.