Print…
Pontas com filtro de barreira, ART™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2069-HR 2139-HR 2149E-HR 2149P-HR 2179-HR 2069-RT 2070-HR 2070-RT 2139-RT 2149P-RT 2179-RT
732-1145EA 70.5 EUR
732-1145 732-1139 732-1141 732-1142 732-1146 732-2392 732-2395 732-2396 732-2402 732-2404 732-2408
Pontas com filtro de barreira, ART™
Pontas de pipetas
These sterile barrier tips are designed to fit virtually any pipette and application. The self-sealing barrier provides 100% protection against aerosols and liquid contamination.
  • Isentas de Rnase, Dnase, ATP, microrganismos, endotoxinas, pirogénos e inibidores de PCR
  • Tampa pode ser facilmente realinhada da abertura tradicional para uma tampa articulada para acesso às pontas com apenas uma mão
  • Trinco frontal fecha e bloqueia de forma segura e com proteção do armazenamento
  • O sistema de recarga compacto e empilhável é ecológico, rastreável e fácil de usar
Embalagem: As pontas estão disponíveis em caixas ou racks para recarregar caixas. O sistema de recarga de pontas requer uma caixa vazia.