Print…
Sealing film, self-adhesive for cell and tissue culture
Fornecedor: Brand
701364 701365
391-5709EA 134 EUR
391-5709 391-0699
Sealing film, self-adhesive for cell and tissue culture
Vedantes Selos de microplaca
Películas permeáveis ao gás (estéril/não estéril) utilizadas com frequência em culturas de células e de microranismos. Gama de temperaturas: −20 °C a +80 °C.