Print…
Filter plates, 96-well, for multiplexing, AcroPrep™ Advance
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8019 8049 8029 8027
518-0022EA 266 EUR
518-0022 738-0111 518-0023 518-0025
Filter plates, 96-well, for multiplexing, AcroPrep™ Advance
Microplacas Microplacas de Filtração
A gama das microplacas de filtração AcroPrep™ Advance inclui uma variedade de tipos de membrana e diferentes tamanhos dos poros para fornecer o melhor desempenho possível para uma vasta gama de preparação de amostras e para aplicações de triagem de alto rendimento. As microplacas de filtração AcroPrep™ Advance são ideais para concentração, purificação e dessalinização de proteínas e péptidos; aplicações baseadas em esferas e resina para cromatografia; fracionamento bruto e clarificação de lisado; e filtração geral.
  • A parede macia do orifício permite uma recuperação eficiente das esferas, assegurando resultados reprodutíveis
  • Membrana de desempenho elevado - não retém microesferas na matriz da membrana
  • Baixos níveis de falsos positivos - nos ensaios serológicos, a membrana Supor® elimina eficazmente complexos de IgG, reduzindo, assim, a reatividade não específica das microesferas
  • A geometria do poço resulta em taxas de filtração mais rápidas e uniformes em toda a placa com um volume reduzido de retenção; a geometria da ponta de saída minimiza as fugas da amostra e as perdas durante os passos de incubação, de modo que os tempos de aquisição não são afetados
  • Fraca ligação não específica - as propriedades intrínsecas da placa e da membrana minimizam a perda do alvo
Applications for AcroPrep™ Advance 96-well filter plates for multiplexing include bead-based multiplexing assays and flow cytometry.