Print…
Filter plates, 96-well, for ultrafiltration, AcroPrep™ Advance
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8034 8036 8035 8033 8166 8165 8164 8163
518-0032EA 475 EUR
518-0032 518-0029 518-0028 518-0027 738-0126 738-0125 738-0124 738-0123
Filter plates, 96-well, for ultrafiltration, AcroPrep™ Advance
Microplacas Microplacas de Filtração
A gama das microplacas de filtração AcroPrep™ Advance inclui uma variedade de tipos de membrana e diferentes tamanhos dos poros para fornecer o melhor desempenho possível para uma vasta gama de preparação de amostras e para aplicações de triagem de alto rendimento. As microplacas de filtração AcroPrep™ Advance são ideais para concentração, purificação e dessalinização de proteínas e péptidos; aplicações baseadas em esferas e resina para cromatografia; fracionamento bruto e clarificação de lisado; e filtração geral.
  • Elevada recuperação biomolecular - por norma, a membrana Omega® resulta em ≥90% de recuperação de biomoléculas-alvo
  • A geometria do poço resulta em taxas de filtração mais rápidas e uniformes em toda a placa, com um volume de retenção reduzido para a máxima recuperação das amostras
  • Fraca ligação não específica - as propriedades intrínsecas da placa e da membrana previnem a adesão das moléculas-alvo à placa
Applications for AcroPrep™ Advance 96-well filter plates for ultrafiltration include size exclusion, PCR clean-up, nucleic acid purification, and protein separation.