Print…
Filter plates, 96-well, for solvent filtration, AcroPrep™ Advance
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8047 8048 8247 8148 8147 8248 8582 8584 8682 8684 8782 8784 8586 8588 8686 8688
738-0109EA 260 EUR
738-0109 738-0110 738-0131 738-0122 738-0121 738-0132 513-0163 513-0164 514-1096 514-1097 514-1098 514-1099 513-0166 513-0168 513-0167 513-0169
Filter plates, 96-well, for solvent filtration, AcroPrep™ Advance
Microplacas Microplacas de Filtração
O portfólio de placas de filtração AcroPrep ™ Advance inclui vários de tipos de membranas e tamanhos de poros que oferecem o melhor desempenho possível para uma ampla gama de preparação de amostras e high throughput screening. Disponíveis com membranas de PTFE ou PTFE.
  • Os materiais resistentes a produtos químicos proporcionam uma plataforma estável para processar amostras em solventes orgânicos
  • Ligação inespecífica reduzida - os materiais de construção inertes asseguram a completa recuperação das amostras
  • A geometria do poço resulta em taxas de filtração mais rápidas e uniformes em toda a placa, com um volume de retenção reduzido
  • A geometria da ponta de saída proporciona o fluxo direto de amostras para a placa recetora sem risco de contaminação cruzada
A membrana PTFE (politetrafluoreteno hidrofílico) é uma membrana hidrofílica de uso geral para soluções aquosas, ácidas, básicas, orgânicas não agressivas e orgânicas agressivas. A membrana PTFE oferece baixa ligação às proteínas e baixos níveis de extraíveis absorventes de UV.
As aplicações incluem estudos metabólicos, moleculares ou reações de síntese de drogas, preparação de amostras com solventes e aplicações de filtração agressivas.
Dimensões
C×L×A (com tampa): 128×86×18 mm (350 μl apenas)
C×L×A (sem tampa): 128×86×18 mm (350 μl); 128×86×33 mm (1 ml); 128×86×47 mm (2 ml)
Área do fundo do poço: 0,25 cm²
Vácuo de funcionamento recomendado: ≥254 mm Hg
Força centrífuga recomendada: 1500×g
Materiais de construção
Meios filtrantes: membrana de PTFE (politetrafluoretileno, wwPTFE membrane (water wettable polytetrafluoroethylene) or GHP (hydrophilic polypropylene) membrane
Caixa da placa: PP
Tampa: PS