Print…
VWR® Smart & Comfort line, Cadeiras de escritório, Office Chair
Fornecedor: VWR Collection
132-0686EA 342 EUR
132-0686 132-0693 132-0694 132-0696 132-0690 132-0697 132-0701 132-0695 132-0687 132-0689 132-0688 132-0691 132-0698 132-0699
VWR® Smart & Comfort line, Cadeiras de escritório, Office Chair
Cadeiras
Uma cadeira para o local de trabalho com todas as funcionalidades ergonómicas incluídas: inclinação e altura do assento, altura das costas e mecanismo síncrono com regulação de peso. Tecnologia síncrona com regulação de peso: a inclinação do assento e das costas são ajustadas automaticamente em função da postura actual. Existe um sistema de regulação de peso continuamente variável para assegurar uma resposta das costas da cadeira em função da pressão aplicada. Isto é particularmente útil nos casos em que existem mudanças frequentes na postura de trabalho.
  • Estofos confortáveis com espessura de 8 cm
  • Apoio lombar integrado
  • Cobertura de tecido muito resistente mas macia, confortável e respirável (disponível com outras cores)
  • Costas e assento ajustáveis em altura e inclinação
  • Base de alumínio polid
Pés deslizantes: os pés deslizantes são de plástico à prova de desgaste, têm uma grande área de superfície e oferecem um elevado nível de estabilidade.
Rodízios: os rodízios de rodas duplas com travões sensíveis à carga têm de ser adequados ao pavimento. Todas as cadeiras são fornecidas de fábrica com rodízios suaves para pavimentos duros. Estão também disponíveis como opção rodízios duros para pavimentos macios.
Tecnologia Stop&go: por razões de segurança as cadeiras com assento superior a 650 mm de altura não podem ser deslocadas enquanto estiverem em utilização. Com os inovadores rodízios 'stop & go' estas cadeiras só poderão ser deslocadas se não estiver ninguém sentado nelas.
The Comfort models have a higher backrest than the Smart models.
EN 1335
Certificações: EN 1335