Print…
Colete quente, de alta visibilidade e retardador de chama, Sidney 9387
Fornecedor: SIOEN
9387/FY1/1XL 9387/FY1/2XL 9387/FY1/3XL 9387/FY1/L 9387/FY1/M 9387/FY1/S
SIOE9387/FY1/1XLEA 163 EUR
SIOE9387/FY1/1XL SIOE9387/FY1/2XL SIOE9387/FY1/3XL SIOE9387/FY1/L SIOE9387/FY1/M SIOE9387/FY1/S
Colete quente, de alta visibilidade e retardador de chama, Sidney 9387
Uniformes
À prova de vento, quente e respirável feito de Siopor® FR AST (100% poliéster com revestimento 100% FR PU + AST). Com acolchoado fixo e forro de algodão retardador de chamas. Fornece boa proteção contra o frio, chuva, vento e chamas.
  • Colarinho recto, fecho ziper
  • Dois bolsos com aba
  • Duas alças para detectores de gás
  • Cordão elástico na bainha
  • Faixa reflectora retardadora de chama (50 mm)
  • Colete reversível
  • Tecido exterior repelente de água
Comprimento das costas: 75 cm
Peso: 250g/m²
Certificações: EN 531 (A B1 C1), EN 533 (index 3), prEN 1149-5:2007, EN 13034 (Type PB [6]), EN 471 (2-2), EN 14058 (23XXX)