Print…
VWR® Mr. Lab, Cadeiras e banquetas para salas limpas
Fornecedor: VWR Collection
132-0421EA 639 EUR
132-0421 132-0422 132-0503
VWR® Mr. Lab, Cadeiras e banquetas para salas limpas
Cadeiras
Todas as cadeiras e bancos estão disponíveis com base de cinco estrelas em alumínio.
  • Com amortecedor de elevação a gás
  • Encosto ajustável em altura e inclinação
  • Estofos selados, com tecnologia de espuma especial, revestidos em couro artificial, laváveis e à prova de desinfetantes
  • Materiais adequado para salas limpas
  • Superfícies lisas e seladas
  • Mecanismos encapsulados
  • Medidas de descarga eletrostática
Deslizantes: Os deslizamentos são de plástico resistente ao desgaste e possuem uma grande área de superfície, oferecendo um alto nível de estabilidade.
Rodas: Rodízios de duas rodas com freios sensíveis à carga devem ser adequados ao piso. Todas as cadeiras são fornecidas com rodízios macios para pisos duros como padrão. Rodízios rígidos para pisos macios também estão disponíveis como opção.
Tecnologia Stop&Go: Por razões de segurança, as cadeiras cujo assento tenha mais de 650 mm de altura não devem ser móveis durante a utilização. Com os inovadores rodízios Stop&Go, estas cadeiras só são móveis quando não há ninguém sentado nelas.
Para criar salas “limpas” ou “esterilizadas”, devem ser implementadas medidas para evitar a contaminação de produtos e processos. Este é um requisito fundamental do setor da microeletrónica, da indústria farmacêutica, da produção de microssistemas, da ótica, da engenharia médica e da saúde.
VWR cleanrooms chairs meet the requirements of air cleanliness classification 3 in accordance with DIN EN ISO 146444-1, cleanroom classification 1 as defined by US Federal Standard 209E and the specifications of the EU GMP guidelines.
Certificações: As cadeiras para salas limpas da VWR® cumprem os requisitos de classe 3 de limpeza do ar de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1, classificação de sala limpa 1 conforme definido pela norma federal dos EUA 209E e as especificações das diretrizes GMP da UE. Proteção contra descarga eletrostática de acordo com EN 61340-5-1.