Print…
Colete de alta visibilidade, Carpi 9042
Fornecedor: SIOEN
9042/FC1/1XL 9042/FC1/2XL 9042/FC1/3XL 9042/FC1/L 9042/FC1/M 9042/FY1/1XL 9042/FY1/2XL 9042/FY1/3XL 9042/FY1/L 9042/FY1/M
SIOE9042/FC1/1XLEA 12.5 EUR
SIOE9042/FC1/1XL SIOE9042/FC1/2XL SIOE9042/FC1/3XL SIOE9042/FC1/L SIOE9042/FC1/M SIOE9042/FY1/1XL SIOE9042/FY1/2XL SIOE9042/FY1/3XL SIOE9042/FY1/L SIOE9042/FY1/M
Colete de alta visibilidade, Carpi 9042
Uniformes
Peso: 120 g/m²
  • Malha 100% poliéster, com costuras
  • Decote em V
  • Fecho com velcro
Weight: 120 g/m²
Certificações: EN 471 (2-2)